Drukuj
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-1-Fenyloetyloamina
M-Clarity™ quality level = MQ100
115568-100G 115568-25G
SIAL115568-100GEA 802 PLN
SIAL115568-100G SIAL115568-25G
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064406
Numer CAS: 2627-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-098-0
Klasyfikacja Merck : 12,06106