Drukuj
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-1-Fenyloetyloamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
8.07047.0025EA 264 PLN
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064406
Numer CAS: 2627-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-098-0
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Klasyfikacja Merck : 12,06106
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.5259 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C