(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-(-)-1-Fenyloetyloamina
A12632.14
A12632.22
A12632.36
A12632.14EA
338
PLN
A12632.14
A12632.22
A12632.36
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina 98%
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 2627-86-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 2204907
Merck Reference: 14,6026
Optical Rotation: -30° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064406
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 187 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,948 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064406 Numer CAS: 2627-86-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-098-0 Jednostka: 2922 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,6026 |