Drukuj
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-1-Fenyloetyloamina
371452500 371450010 371450500
ACRO371452500EA 1370 PLN
ACRO371452500 ACRO371450010 ACRO371450500
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina 99+%
(S)-(-)-α-Metylobenzyloamina
produced by BASF AG
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 187…189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064406
Numer CAS: 2627-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-098-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06106
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)