(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(+)-1-Fenyloetyloamina
L19117.14
L19117.22
L19117.06
L19117.14EA
423
PLN
L19117.14
L19117.22
L19117.06
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
Purity: 99+%
CAS No.: 3886-69-9
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 2410916
Merck Reference: 14,6026
Optical Rotation: +30° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064405
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 187 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,948 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064405 Numer CAS: 3886-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-423-4 Jednostka: 2922 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,6026 |