Drukuj
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-1-Fenyloetyloamina
371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 1400 PLN
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina 99+%
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
produced by BASF AG
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064405
Numer CAS: 3886-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-423-4
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06106
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)