Drukuj
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina 99+%, (99% ee)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-1-Fenyloetyloamina
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 271 PLN
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064405
Numer CAS: 3886-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-423-4
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06106
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %