Drukuj
(S)-3-butyn-2-ol 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
362410010 362410050
ACRO362410010EA 460 PLN
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-3-butyn-2-ol 95%, 98% ee
(S)-3-butyn-2-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Zapłonu: 26 °C
Numer MDL: MFCD00190166
Numer CAS: 2914-69-4
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)