Drukuj
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
464821-1G 464821-5G
SIAL464821-1GEA 398 PLN
SIAL464821-1G SIAL464821-5G
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00211237
Numer CAS: 42969-65-3
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II