Drukuj
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
366300010 366300050
ACRO366300010EA 644 PLN
ACRO366300010 ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 108…111 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211237
Numer CAS: 42969-65-3
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)