Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
L08748.03
L08748.MD
L08748.03EA
665
PLN
L08748.03
L08748.MD
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy ≥99%
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 26164-26-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 164-166°/18mm
MDL No.: MFCD00064216
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. Wrzenia: 164…166 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 63…68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064216 Numer CAS: 26164-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 247-492-5 |