Drukuj
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
224490010 224490050
ACRO224490010EA 632 PLN
ACRO224490010 ACRO224490050
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy 99%
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064216
Numer CAS: 26164-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 247-492-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation +145° to +151° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %