Drukuj
Kwas (R)-(-)-α-metoksyfenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
224470010 224470050
ACRO224470010EA 459 PLN
ACRO224470010 ACRO224470050
Kwas (R)-(-)-α-metoksyfenylooctowy 99%
Kwas (R)-(-)-α-metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 164 - 166 °C (18 -rr)
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004250
Numer CAS: 3966-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 223-580-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation -158° to -162° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %