Drukuj
L(-)-tyrozyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8566-100G T8566-10MG T8566-1KG T8566-25G
SIALT8566-100GEA 1380 PLN
SIALT8566-100G SIALT8566-10MG SIALT8566-1KG SIALT8566-25G
L(-)-tyrozyna, Sigma-Aldrich®
L(-)-tyrozyna
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 351
Temp. topnienia: 285
Gęstość: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002606
Numer CAS: 60-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-460-4
Klasyfikacja Merck : 13,09907