Drukuj
L(-)-tyrozyna
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
08125-1 08125-2
BMOL08125-1EA 0 PLN
BMOL08125-1 BMOL08125-2
L(-)-tyrozyna
L(-)-tyrozyna
Formuła: C₉H₁₁NO₃
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 285 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002606
Numer CAS: 60-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-460-4
Klasyfikacja Merck : 13,09907