L(-)-tyrozyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
A11141.0B
A11141.18
A11141.22
A11141.30
A11141.0BEA
2430
PLN
A11141.0B
A11141.18
A11141.22
A11141.30
L(-)-tyrozyna ≥99%
L(-)-tyrozyna
Purity: 99%
CAS No.: 60-18-4
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.46
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181.19 g/mol Temp. Wrzenia: 351 Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002606 Numer CAS: 60-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-460-4 Klasyfikacja Merck : 13,09907 |