Drukuj
L(-)-tyrozyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
140640010 140640050 140641000 140640025
ACRO140640010EA 2560 PLN
ACRO140640010 ACRO140640050 ACRO140641000 ACRO140640025
L(-)-tyrozyna 99+%
L(-)-tyrozyna
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 351
Temp. topnienia: 290 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002606
Numer CAS: 60-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-460-4
Klasyfikacja Merck : 13,09907
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -9.8° to -12.3° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm