Drukuj
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L09464.03 L09464.06
L09464.03EA 841 PLN
L09464.03 L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 938-79-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2327346 Optical Rotation: -100° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00063165
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 270…272 °C
Gęstość: 1,055
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063165
Numer CAS: 938-79-4