Drukuj
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
378520010 378520050
ACRO378520010EA 714 PLN
ACRO378520010 ACRO378520050
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C (3mbar)
Gęstość: 1.055 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063165
Numer CAS: 938-79-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %