Drukuj
L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8941-100G T8941-10MG T8941-1KG T8941-25G
SIALT8941-100GEA 860 PLN
SIALT8941-100G SIALT8941-10MG SIALT8941-1KG SIALT8941-25G
L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
L(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929