Drukuj
L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0254-25G T0254-100G T0254-1G T0254-1KG T0254-500G T0254-5G
SIALT0254-25GEA 343 PLN
SIALT0254-25G SIALT0254-100G SIALT0254-1G SIALT0254-1KG SIALT0254-500G SIALT0254-5G
L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
L(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929