Drukuj
L(-)-tryptofan ≥99% dla biochemii
Dostawca: VWR Chemicals
28821.131EA 852 PLN
28821.131
L(-)-tryptofan ≥99% dla biochemii
L(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO4) (on dried substance) ≥ 99 %
Identification (IR) Passes test
Identification (specific rotation) Passes test
Appearance of solution (10 g/l; HCl 1 M) Clear and colourless
Specif. opt. rotation (10 g/l; on dried) -33.0 - -30.0 °
Ninhydrin-positive substances (any) ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive subst. (NH4 (570 nm)) ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (total) ≤ 0.5 %
Cl (Chloride) ≤ 200 ppm
SO4 (Sulphate) ≤ 300 ppm
Fe (Iron) ≤ 20 ppm