Drukuj
(S)-(-)-tryptofan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trp
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16017.0025 8.16017.0100
8.16017.0025EA 191 PLN
8.16017.0025 8.16017.0100
(S)-(-)-tryptofan for synthesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water) -32.5 - -30.5 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 400 kg/m3
pH 5.5 - 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)