L(-)-tryptofan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
A10230.14
A10230.22
A10230.36
A10230.14EA
390
PLN
A10230.14
A10230.22
A10230.36
L(-)-tryptofan ≥99%
L(-)-tryptofan
Purity: 99%
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 280° 285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
Optical Rotation: -31° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064340
Formuła:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Temp. topnienia: 280…285 °C Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064340 Numer CAS: 73-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6 Klasyfikacja Merck : 14,9797 |