Drukuj
L(-)-tryptofan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
140590050 140590250 140591000 140595000 140590010
ACRO140590050EA 160 PLN
ACRO140590050 ACRO140590250 ACRO140591000 ACRO140595000 ACRO140590010
L(-)-tryptofan 99%
L(-)-tryptofan
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 12,09929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Specific optical rotation -29.0° to -33.0° (20°C, 589 nm) (C=1, H2O)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)