Drukuj
D-(+)-Tryptofan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-D-Trp-OH
A18426.06 A18426.14 A18426.22
A18426.06EA 311 PLN
A18426.06 A18426.14 A18426.22
D-(+)-Tryptofan ≥99%
D-(+)-Tryptofan
Purity: 99% CAS No.: 153-94-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 273° dec. Beilstein Reference: 86198
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064339
Numer CAS: 153-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-819-9
Klasyfikacja Merck : 14,09797