D-(+)-Tryptofan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
168630050
168630250
168631000
ACRO168630050EA
253
PLN
ACRO168630050
ACRO168630250
ACRO168631000
D-(+)-Tryptofan 99%
D-(+)-Tryptofan
Formuła:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005647 Numer CAS: 153-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-819-9 Klasyfikacja Merck : 14,09797 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Solubility | (1 % in water) Clear colorless to light yellow |
Specific optical rotation | +29.5° to +33.5° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |