L(+)-histydyna base, BioChemica®
Dostawca: PanReac AppliChem
A3738.0100
A3738.1000
A3738.0100EA
270
PLN
A3738.0100
A3738.1000
L(+)-histydyna base, BioChemica®
L(+)-histydyna
- All amino acids from AppliChem are of non-animal origin!
Formuła:
C₆H₉N₃O₂ Temp. topnienia: 272…273 °C Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064315 Numer CAS: 71-00-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-745-3 Klasyfikacja Merck : 13,04741 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (titr.) | min. 99 % |
α20°C/D; 11 %, HCl 120 g/l | +11.8° - +12.8° |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble matter | passes test |
Other amino acids | max. 0.5 % |
Ammonium | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.02 % |
Sulfate | max. 0.02 % |