(S)-(+)-3-Metylo-2-butanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-3-Methylbutan-2-ol
L09431.MC
L09431.ME
L09431.MCEA
352
PLN
L09431.MC
L09431.ME
(S)-(+)-3-Metylo-2-butanol ≥99%
(S)-(+)-3-Metylo-2-butanol
Purity: 99%
CAS No.: 1517-66-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1718801
Optical Rotation: +5° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00064271
Formuła:
C₅H₁₂O Temp. Wrzenia: 112 °C Gęstość: 0,810 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064271 Numer CAS: 1517-66-4 Jednostka: 1105 ADR: 3,III |