(R)-(-)-4-Metylo-2-pentanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 16404-54-9
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 1718992
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD03093077
Formuła:
C₆H₁₄O Temp. Wrzenia: 130…131 °C Gęstość: 0,802 Temp. Zapłonu: 41 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093077 Numer CAS: 16404-54-9 Jednostka: 2053 ADR: 3,III |