Drukuj
L(+)-Leucynol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: L-Leucinol, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
179970050 179970250
ACRO179970050EA 426 PLN
ACRO179970050 ACRO179970250
L(+)-Leucynol 98%
L(+)-Leucynol
Formuła: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 198
Temp. topnienia: 66…70 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063676
Numer CAS: 7533-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-400-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +3° to +5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)