Drukuj
(S)-(+)-2-Amino-3-metylo-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
186708-1G 186708-25G 186708-5G
SIAL186708-1GEA 242 PLN
SIAL186708-1G SIAL186708-25G SIAL186708-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-metylo-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-metylo-1-butanol
Formuła: C₅H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 31…32 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064296
Numer CAS: 2026-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-975-5