Drukuj
(S)-(+)-2-Amino-3-metylo-1-butanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
181590010 181590050 181590250
ACRO181590010EA 205 PLN
ACRO181590010 ACRO181590050 ACRO181590250
(S)-(+)-2-Amino-3-metylo-1-butanol 96%
(S)-(+)-2-Amino-3-metylo-1-butanol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 81 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064296
Numer CAS: 2026-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-975-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to white to light yellow Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +15° to +19° (20°C, 589 nm) (c=10, ethanol)