Drukuj
D(-)-Leucynol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
298417-1G 298417-5G
SIAL298417-1GEA 284 PLN
SIAL298417-1G SIAL298417-5G
D(-)-Leucynol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Leucynol
Formuła: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 199
Gęstość: 0.897 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004734
Numer CAS: 53448-09-2