D(-)-Leucynol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
L13243.03
L13243.06
L13243.03EA
312
PLN
L13243.03
L13243.06
D(-)-Leucynol ≥97%
D(-)-Leucynol
Purity: 97%
CAS No.: 53448-09-2
Molecular Formula: C6H15NO
Formula Weight: 117.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4496
Boiling Point: 198-200°/690mm
Beilstein Reference: 1719241
Optical Rotation: -3.2° (c=9 in ethanol)
MDL No.: MFCD00004734
Formuła:
C₆H₁₅NO MW: 117.19 g/mol Temp. Wrzenia: 198…200 °C (690 mmHg) Gęstość: 0.917 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004734 Numer CAS: 53448-09-2 |