Drukuj
D(-)-Leucynol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
413120010 413120050
ACRO413120010EA 222 PLN
ACRO413120010 ACRO413120050
D(-)-Leucynol 97%
D(-)-Leucynol
Formuła: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 199 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.907 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004734
Numer CAS: 53448-09-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %