Drukuj
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
MQ100
284483-1G 284483-5G
SIAL284483-1GEA 110 PLN
SIAL284483-1G SIAL284483-5G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Gęstość: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064297
Numer CAS: 4276-09-9