Drukuj
L(+)-kwas 2-aminopentanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7627-10G N7627-1G N7627-5G
SIALN7627-10GEA 1170 PLN
SIALN7627-10G SIALN7627-1G SIALN7627-5G
L(+)-kwas 2-aminopentanowy, Sigma-Aldrich®
L(+)-kwas 2-aminopentanowy
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101 °C
Numer MDL: MFCD00064421
Numer CAS: 6600-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-543-3
Klasyfikacja Merck : 12,06813