L(+)-kwas 2-aminopentanowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-Norvaline, L(+)-Norvaline, H-Nva-OH, (S)-2-Aminopentanoic acid
L08658.03
L08658.06
L08658.03EA
300
PLN
L08658.03
L08658.06
L(+)-kwas 2-aminopentanowy ≥99%
L(+)-kwas 2-aminopentanowy
Purity: 99%
CAS No.: 6600-40-4
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point:
Formuła:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Temp. Wrzenia: 228 Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064421 Numer CAS: 6600-40-4 Numer WE (dawny EINECS): 229-543-3 Klasyfikacja Merck : 12,06813 |