Drukuj
L(+)-kwas 2-aminopentanowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
226020010 226020050 226020500
ACRO226020010EA 191 PLN
ACRO226020010 ACRO226020050 ACRO226020500
L(+)-kwas 2-aminopentanowy 99%
L(+)-kwas 2-aminopentanowy
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064421
Numer CAS: 6600-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-543-3
Klasyfikacja Merck : 12,06813
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %