L(+)-leucyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W329703-100G-K
W329703-1KG-K
W329703-5KG-K
SIALW329703-100G-KEA
265
PLN
SIALW329703-100G-K
SIALW329703-1KG-K
SIALW329703-5KG-K
L(+)-leucyna, Sigma-Aldrich®
L(+)-leucyna
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 300 °C Gęstość: 1,165 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002617 Numer CAS: 61-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-522-0 Klasyfikacja Merck : 14,05451 |