Drukuj
L(+)-leucyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ300
L8912-100G L8912-10MG L8912-1KG L8912-25G
SIALL8912-100GEA 1000 PLN
SIALL8912-100G SIALL8912-10MG SIALL8912-1KG SIALL8912-25G
L(+)-leucyna, Sigma-Aldrich®
L(+)-leucyna
Formuła: C₆H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002617
Numer CAS: 61-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-522-0
Klasyfikacja Merck : 14,05451