Drukuj
L(+)-leucyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
61819-100G 61819-25G
SIAL61819-100GEA 1140 PLN
SIAL61819-100G SIAL61819-25G
L(+)-leucyna, Sigma-Aldrich®
L(+)-leucyna
Formuła: C₆H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002617
Numer CAS: 61-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-522-0
Klasyfikacja Merck : 14,05451