L(+)-leucyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
A12311.0E
A12311.22
A12311.36
A12311.0EEA
6250
PLN
A12311.0E
A12311.22
A12311.36
L(+)-leucyna ≥99%
L(+)-leucyna
Purity: 99%
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.293
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,293 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002617 Numer CAS: 61-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-522-0 Klasyfikacja Merck : 14,5451 |