Drukuj
L(+)-walina, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
MQ100
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
1.08495.0025EA 227 PLN
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
L(+)-walina, Millipore®
L(+)-walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: 86
Gęstość: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064220
Numer CAS: 72-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-773-6
Klasyfikacja Merck : 13,09458
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium (NH4) 0.01% max.
Foreign Amino Acids 0.3% max.
Heavy Metals (as Pb) 0.001% max.
Melting Point 315°C