Drukuj
L(+)-walina
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
23770-1 23770-2
BMOL23770-1EA 0 PLN
BMOL23770-1 BMOL23770-2
L(+)-walina
L(+)-walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Gęstość: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064220
Numer CAS: 72-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-773-6
Klasyfikacja Merck : 13,09458