Drukuj
D(-)-Leucyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14842.06 A14842.14
A14842.06EA 385 PLN
A14842.06 A14842.14
D(-)-Leucyna ≥99%
D(-)-Leucyna
Purity: 99% CAS No.: 328-38-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721721
Formuła: C₆H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063088
Numer CAS: 328-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-327-7