Drukuj
D(-)-Walina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
V1255-1G V1255-25G V1255-5G
SIALV1255-1GEA 216 PLN
SIALV1255-1G SIALV1255-25G SIALV1255-5G
D(-)-Walina, Sigma-Aldrich®
D(-)-Walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Numer MDL: MFCD00064219
Numer CAS: 640-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-368-9