Drukuj
D(-)-Walina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
855987-25G 855987-5G
SIAL855987-25GEA 579 PLN
SIAL855987-25G SIAL855987-5G
D(-)-Walina, Sigma-Aldrich®
D(-)-Walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Numer MDL: MFCD00064219
Numer CAS: 640-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-368-9