Drukuj
D(-)-Walina ≥99%, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
0210322625 0210322605
ICNA0210322625EA 736 PLN
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D(-)-Walina ≥99%, proszek
D(-)-Walina
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Numer MDL: MFCD00064219
Numer CAS: 640-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-368-9